Principaux documents
R104698
BENZYL ((6-CHLORO-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H17ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.853
Numéro MDL:
Autres remarques