Key Documents
R104604
3-ME-1-((2-METHYL-2-PROPENYL)OXY)-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.358
Numéro MDL:
Autres remarques