Principaux documents
R104345
3-HYDROXY-4-METHYL-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
R104345-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R104345-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.266
Numéro MDL:
29,20 €