Principaux documents
R104027
METHYL ((8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.721
Numéro MDL:
Autres remarques