R102962
2-(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY)-N-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.785
Numéro MDL:
Autres remarques