Principaux documents
R102857
METHYL 2-((6-CHLORO-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)PROPANOATE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17ClO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.797
Numéro MDL:
Autres remarques