Principaux documents
R102652
2-(5-NITRO-1H-INDOL-3-YL)ETHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.679
Numéro MDL:
Autres remarques