Principaux documents
R101079
1-[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2-(1-PIPERIDINYL)ETHANONE 2,3-DIHYDROXYSUCCINATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28ClNO6
Poids moléculaire :
449.936
Numéro MDL:
Autres remarques