Principaux documents
R100978
5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-AMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
R100978-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R100978-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.625
Numéro MDL:
29,20 €