Principaux documents
R100110
6-(5-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)HEXANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.473
Numéro MDL:
Autres remarques