Principaux documents
QBD10193
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®3-NH3+TFA-
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Biotin-PEG-Amine, Biotin-PEG3-NH3-TFA-, Biotin-PEG3-amine TFA salt, Biotin-PEG3-ammonium trifluoroacetate
100 MG
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
146,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H39F3N4O7S
Poids moléculaire :
560.63
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Biotin-dPEG3-NH3+TFA- (Biotin-dPEG3-ammonium trifluoroacetate) reacts with activated esters (N-hydroxysuccinimide, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl) of carboxylic acids under mildly basic conditions. It can be coupled directly to a carboxylic acid using 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) chemistry. Also, the product can react with carbonyl groups (aldehydes or ketones) to form a Schiff base. The Schiff base can be reduced to a secondary amine using sodium cyanoborohydride if additional conjugate stability is necessary. Biotin-dPEG3-NH3+TFA- can be used to biotinylate antibodies useful in western blotting and immunohistochemical applications.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informations légales
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3