QBD10011
Phthalimidooxy-dPEG®4-NHS ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Groupe fonctionnel
NHS ester
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCON2C(C(C=CC=C3)=C3C2=O)=O
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable