Principaux documents
QBD10007
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®24-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
358,00 €
1000 MG
2 010,00 €
358,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
358,00 €
1000 MG
2 010,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C67H117F4N3O28S
Poids moléculaire :
1520.71
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
358,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
Clé InChI
DZXHDWHQLGLRLF-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
The Biotin-dPEG®24-TFP ester has 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) moiety which hydrolyze more slowly than NHS esters in aqueous media and are more reactive towards amines than NHS esters. The single molecular weight Biotin-dPEG®24-TFP ester has a long spacer of precise length (99.3 Å) between the biotin moiety and the labeled molecule. This dPEG spacer imparts a high degree of water solubility to the biotin label. For biotinylated peptides and proteins, the dPEG spacer dramatically reduces aggregation and precipitation of the modified molecule and reduces non-specific binding of the molecule, both of which are common problems with molecules that have been biotinylated with the widely used NHS-LC-biotin.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable