Principaux documents
PL863CGASHFBG
Plas-Labs amber perforated shelf
for PL863-CGA, with bow guard, W × D × H 24 in. × 18 in. × 1/4 in.
1 EA
187,00 €
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
187,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs 863-CGA/SHF/BG
Larg. × P × H
24 in. × 18 in. × 1/4 in.