Principaux documents
PL800GN-10
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 10 (for 8 in. ports)
1 PAIR
524,00 €
524,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PAIR
524,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
524,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
neoprene
Taille
10 (for 8 in. ports)
Caractéristiques
reusable
Conditionnement
pack of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs 800GN-10
Description générale
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.