Principaux documents
PL800GB-8
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
1 EACH
716,00 €
716,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
716,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
42132201
Nomenclature NACRES :
NB.35
716,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
8 (for 8 in. ports)
Description générale
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.