Principaux documents
PH014005
Sigma-Aldrich
1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4,4-bis(phenylsulfanyl)piperidine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H34ClF2NS2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
FC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(F)C=C2)CCCN(CC3)CCC3(SC4=CC=CC=C4)SC5=CC=CC=C5.Cl
InChI
1S/C33H33F2NS2.ClH/c34-28-17-13-26(14-18-28)32(27-15-19-29(35)20-16-27)12-7-23-36-24-21-33(22-25-36,37-30-8-3-1-4-9-30)38-31-10-5-2-6-11-31;/h1-6,8-11,13-20,32H,7,12,21-25H2;1H