Principaux documents
PH013641
(2E)-2-(4-fluorobenzylidene)-N'-[(E)-(4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboximidohydrazide hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClF2N5
Poids moléculaire :
337.762
Numéro MDL:
Autres remarques