Principaux documents
PH013478
3-(4-{4-[2-(butylsulfanyl)phenyl]-1-piperazinyl}butyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H35ClN4O2S
Poids moléculaire :
503.111