Documents
PH013465
1-[3-(3-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}-2-hydroxypropoxy)phenyl]ethanone oxalate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H29NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.489
Numéro MDL:
Autres remarques