Principaux documents
PH013100
3-(2-chloroethyl)-5-[(2-chloroethyl)(ethyl)amino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16Cl3N3O2
Poids moléculaire :
316.617