Principaux documents
PH012249
1-{2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]ethyl}-4-octyl-1,4-dihydro-5H-tetraazol-5-imine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H27Cl2N5S
Poids moléculaire :
404.408