Principaux documents
PH011945
1-methyl-2-(4-morpholinyl)ethyl diphenylacetate hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26ClNO3
Poids moléculaire :
375.899
Numéro MDL:
Autres remarques