Principaux documents
PH011714
ethyl 6-bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.107
Numéro MDL:
Autres remarques