Principaux documents
PH011713
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO5
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
COC(C(C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=C1OC)=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-8-4-3-6(10(12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3