Principaux documents
PH011522
(2S)-4-amino-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-oxobutanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.224
Numéro MDL:
Autres remarques