Principaux documents
PH011453
(3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.173
Numéro MDL:
Autres remarques