Principaux documents
PH011449
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-cyclohexyl-N-ethylacetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H18ClNO
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C(CCl)N(CC)C1CCCCC1
InChI
1S/C10H18ClNO/c1-2-12(10(13)8-11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3