Principaux documents
PH011345
Sigma-Aldrich
4-[2-(4-Amino-2-methylphenyl)ethyl]-3-methylphenylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N2
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352116
Chaîne SMILES 
CC1=C(C=CC(N)=C1)CCC(C=C2)=C(C)C=C2N
InChI
1S/C16H20N2/c1-11-9-15(17)7-5-13(11)3-4-14-6-8-16(18)10-12(14)2/h5-10H,3-4,17-18H2,1-2H3