Principaux documents
PH011327
2-{[amino(imino)methyl]sulfanyl}ethanesulfonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C3H8N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.237
Numéro MDL:
Autres remarques