Principaux documents
PH011272
(3E)-4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxy-3-buten-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.214
Numéro MDL:
Autres remarques