Principaux documents
PH010617
1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.208
Numéro MDL:
Autres remarques