Principaux documents
PH010590
(1Z)-N'-hydroxy-2-(4-nitrophenyl)ethanimidamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.179
Numéro MDL:
Autres remarques