Principaux documents
PH010366
Sigma-Aldrich
2-(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)-2-methylpropanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O3
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
CC(C)C1=CC=C(C)C=C1OC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-9(2)11-7-6-10(3)8-12(11)17-14(4,5)13(15)16/h6-9H,1-5H3,(H,15,16)