Documents
PH010357
(5,7-dioxo-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.159
Numéro MDL:
Autres remarques