Principaux documents
PH010171
Sigma-Aldrich
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(C)N1C2=CN=CC=C2
InChI
1S/C11H12N2/c1-9-5-6-10(2)13(9)11-4-3-7-12-8-11/h3-8H,1-2H3