Principaux documents
PH010019
Sigma-Aldrich
(Acetyloxy)[2-(acetyloxy)phenyl]methyl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14O6
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
CC(OC(OC(C)=O)C1=C(OC(C)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C13H14O6/c1-8(14)17-12-7-5-4-6-11(12)13(18-9(2)15)19-10(3)16/h4-7,13H,1-3H3