Principaux documents
PH009852
2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H6F3NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.214
Numéro MDL:
Autres remarques