Principaux documents
PH009747
(E)-5,5'-(diazene-1,2-diyl)bis(2-hydroxybenzoic acid)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.246
Numéro MDL:
Autres remarques