Principaux documents
PH009627
5-methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.281
Numéro MDL:
Autres remarques