Principaux documents
PH009562
methyl 2-(1-methyl-2-oxido-2-oxohydrazino)ethylcarbamate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H11N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.161
Numéro MDL:
Autres remarques