Principaux documents
PH009389
2-chloro-N'-[(E)-2-furylmethylidene]benzohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.671
Numéro MDL:
Autres remarques