Principaux documents
PH009296
N,N-dimethyl-2-(3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)propanamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.311
Numéro MDL:
Autres remarques