Principaux documents
PH008757
3-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.254
Numéro MDL:
Autres remarques