Principaux documents
PH008091
5-[(3-methylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.231
Numéro MDL:
Autres remarques