Principaux documents
PH008034
tert-butyl (2Z)-2-(3-phenylpropylidene)hydrazinecarboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.328
Numéro MDL:
Autres remarques