Principaux documents
PH007651
(5-methyl-4-nitro-1H-pyrazol-3-yl)(phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.213
Numéro MDL:
Autres remarques