Principaux documents
PH007513
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(2-pyridinyl)quinoxaline
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8ClN3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
ClC1=NC2=C(C=CC=C2)N=C1C3=NC=CC=C3
InChI
1S/C13H8ClN3/c14-13-12(11-7-3-4-8-15-11)16-9-5-1-2-6-10(9)17-13/h1-8H