Key Documents
PH007109
Sigma-Aldrich
Ethyl (2Z)-3-amino-2-cyano-2-butenoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)/C(C#N)=C(N)/C
InChI
1S/C29H36ClN3O/c1-5-32(6-2)20-19-29(24-14-8-7-9-15-24)22-33(26-17-11-10-16-25(26)29)31(3)21-23-13-12-18-27(34-4)28(23)30/h7-18H,5-6,19-22H2,1-4H3
Clé InChI
PHGQOXNHZGZZQS-UHFFFAOYSA-N