Principaux documents
PH006833
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-nitroisoquinoline
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H5BrN2O2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
BrC1=C2C([N+]([O-])=O)=CC=CC2=CN=C1
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(9(6)7)12(13)14/h1-5H